Principaux documents
SLW1620/12M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
22 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1620/12M
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le produit SLW1620/12M n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1620/12M
D.E. × L
16 mm × 150 mm
Capacité
22 mL
22 mL
Diam. du tube
16 mm
Épaisseur de la paroi
1.2 mm
Description générale
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.