Documents
SIK4522-20
Sigma-Aldrich
11-Acetateundecyltrimethoxysilane
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H34O5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.52
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
liquid (colorless)
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Application
This coupling agent is a "masked hydroxyl function" deprotected after deposition with acidic aqueous or acidic aqueous ethanol.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable