Key Documents
S98753
2-[3-(4-CHLOROPHENYL)ACRYLOYL]-3,5-DIHYDROXYPHENYL ALPHA-L-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21ClO9
Poids moléculaire :
452.849
Numéro MDL:
Autres remarques