Principaux documents
S983381
1,4-DIBENZYLPIPERAZINE
AldrichCPR
S983381-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S983381-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.389
Numéro MDL:
216,00 $