Documents
S968293
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NITRO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14Cl3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.623
Numéro MDL:
Autres remarques