Documents
S967343
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-METHOXY-5-NITRO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16Cl3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.694
Numéro MDL:
Autres remarques