Principaux documents
S921386
3'-METHYL-3,4,5,6-TETRACHLOROPHTHALANILIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9Cl4NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.056
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.