Principaux documents
S83667
1-(3,5,5,8,8-PENTAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-NAPHTHALEN-2-YL)-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.38
Numéro MDL:
Autres remarques