Principaux documents
S825417
BUTYLDIMETHYL(2,3,4,5-TETRAFLUOROPHENYL)SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16F4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.341
Numéro MDL:
Autres remarques