Documents
S721247
4-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-1-METHYL-1-PHENYLSEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.767
Numéro MDL:
Autres remarques