Principaux documents
S526444
ALPHA-BROMO-5-NITRO-ORTHO-TOLYL DECYL ETHER
AldrichCPR
S526444-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S526444-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H26BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.306
Numéro MDL:
37,90 $