Principaux documents
S458201
VINYL CHLORIDE/VINYL ACETATE COPOLYMER
AldrichCPR
S458201-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S458201-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.59
Numéro MDL:
261,00 $