Documents
S401854
10-(1-ETHYL-3-PYRROLIDINYLMETHYL)-PHENOTHIAZINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.926
Numéro MDL:
Autres remarques