Documents
S38785
N-(1-BENZYL-2-PHENYL-ETHYLIDENE)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.482
Numéro MDL:
Autres remarques