Principaux documents
S360732
3,5-DIIODO-L-TYROSINE ETHYL ESTER HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S360732-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S360732-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H14ClI2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.501
Numéro MDL:
261,00 $