Principaux documents
S283053
5-METHOXY-2-METHYL-ISOPHTHALAMIC ACID
AldrichCPR
S283053-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S283053-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.203
Numéro MDL:
37,90 $