Documents
S26140
(1-ACETYLAMINO-2-PHENYL-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H25ClNO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.942
Numéro MDL:
Autres remarques