Documents
S23494
PENTACYCLO[4.4.0.0(2,5).0(3,8).0(4,7)]DECANE-2,4-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.227
Numéro MDL:
Autres remarques