Documents
R980153
4-(4-(4-FLUOROPHENOXY)-1H-PYRAZOL-3-YL)-1,3-BENZENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.265
Numéro MDL:
Autres remarques