Documents
R920177
8-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)-1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.437
Numéro MDL:
Autres remarques