Principaux documents
R875406
N-(4-FLUOROPHENYL)-5-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12FN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.379
Numéro MDL:
Autres remarques