Documents
R874280
TERT-BUTYL [(5,6-DIMETHYL-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.538
Numéro MDL:
Autres remarques