Documents
R868698
2-(4-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.748
Numéro MDL:
Autres remarques