R867969
1-[(4-CHLOROANILINO)METHYL]-4-(4-CHLOROPHENYL)-N-(2-METHYLPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H27Cl2N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.553
Numéro MDL:
Autres remarques