Documents
R854727
DIETHYL 5-((6-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YL)OXY)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.501
Numéro MDL:
Autres remarques