Documents
R852481
ETHYL 2-[({[3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]-4-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H28FN3O6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
665.787
Numéro MDL:
Autres remarques