Key Documents
R834327
ETHYL 2-[3-(4-ETHOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(4-PROPOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H30N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.636
Numéro MDL:
Autres remarques