Principaux documents
R822272
ETHYL 3-BENZOYLPYRROLO(2,1-A)PHTHALAZINE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.373
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.