Key Documents
R807656
1-[(E)-(2-{2-[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO]-2-OXOACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H26N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.576
Numéro MDL:
Autres remarques