Key Documents
R787361
3-((4-AMMONIO-2-ME-5-PYRIMIDINYL)ME)5-(2-HO-ET)4-ME-1,3-THIAZOL-3-IUM DICHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18Cl2N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.273
Numéro MDL:
Autres remarques