Documents
R706035
4-(2-(2-AMINO-3,5-DIBROMOBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14Br2IN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
643.076
Numéro MDL:
Autres remarques