Principaux documents
R681326
3-CHLORO-N-(4-(PHENYLDIAZENYL)PHENYL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.882
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.