Documents
R661589
N-(4-{6-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL}PHENYL)-N,N-DIMETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.575
Numéro MDL:
Autres remarques