Documents
R653012
4-(N-(2-METHYL-3-FUROYL)ETHANEHYDRAZONOYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.317
Numéro MDL:
Autres remarques