Key Documents
R633844
5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-ETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9Cl2N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.173
Numéro MDL:
Autres remarques