Documents
R605816
2-AMINO-4-(2-(BENZYLOXY)PHENYL)-6-METHYL-5-PROPIONYL-4H-PYRAN-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.443
Numéro MDL:
Autres remarques