Documents
R596124
2-(((4-CHLORO-3,5-DIMETHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.79
Numéro MDL:
Autres remarques