Principaux documents
R585343
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)DECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H30Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.904
Numéro MDL:
Autres remarques