Key Documents
R584398
N'-(1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE)ISONICOTINOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.279
Numéro MDL:
Autres remarques