Documents
R572489
3-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-CHLOROANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl5N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.533
Numéro MDL:
Autres remarques