Documents
R569283
2-CL-3-((2,4-DICHLOROBENZYL)OXY)-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15Cl3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.7
Numéro MDL:
Autres remarques