Documents
R559458
2-({7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}SULFANYL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.474
Numéro MDL:
Autres remarques