Documents
R544914
3-({(E)-[4-((E)-{[3-(AMINOCARBONYL)PHENYL]IMINO}METHYL)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.414
Numéro MDL:
Autres remarques