Documents
R497916
N-{4-[((2Z)-2-{2-OXO-1-[2-OXO-2-(3-TOLUIDINO)ETHYL]-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H25N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.576
Numéro MDL:
Autres remarques