Documents
R483044
2-FLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(NAPHTHALEN-2-YLAMINO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12Cl3FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.622
Numéro MDL:
Autres remarques