Documents
R479179
4-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,3-DICHLORO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.978
Numéro MDL:
Autres remarques