Documents
R478148
ETHYL (2E)-2-(2-FURYLMETHYLENE)-7-METHYL-5-(4-METHYLPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.48
Numéro MDL:
Autres remarques