Documents
R460931
11(2-BENZYLOXY-PH)-3-(4-MEO-PH)-2,3,4,5,10,11-6H-DIBENZO(B,E)(1,4)DIAZEPIN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H30N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.619
Numéro MDL:
Autres remarques