Documents
R386170
(3-(4-ETHOXY-PHENOXY)-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YLOXY)-ACETIC ACID BUTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.471
Numéro MDL:
Autres remarques