Key Documents
R384690
2-(6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YLOXY)-PROPIONIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.33
Numéro MDL:
Autres remarques